Merck
587958
Sigma-Aldrich
Chlorbenzol-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Lineare Formel:
13CC5H5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
113.55
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
bp
132 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-45 °C (lit.)
Dichte
1.116 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl[13c]1ccccc1
InChI
1S/C6H5Cl/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H/i6+1
InChIKey
MVPPADPHJFYWMZ-PTQBSOBMSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Signalwort
Warning
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
80.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
27 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)