Merck
586900
Sigma-Aldrich
Ethylen-d3
98 atom % D, 99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
D2C=CHD
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
31.07
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Isotopenreinheit
98 atom % D
Assay
99% (CP)
bp
-104 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+3
SMILES String
[H]\C([2H])=C(\[2H])[2H]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1D,2D2
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-APAIHEESSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-148.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-100 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)