Wichtige Dokumente
489344
Ethylen-13C1
99 atom % 13C
Synonym(e):
Ethen-13C1
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
H2C=13CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
29.05
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
PubChem Substanz-ID:
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
0.97 (vs air)
Dampfdruck
35.04 atm ( 20 °C)
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Assay
99% (CP)
Selbstzündungstemp.
842 °F
bp
−104 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−169 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
C=[13CH2]
InChI
1S/C2H4/c1-2/h1-2H2/i1+1
InChIKey
VGGSQFUCUMXWEO-OUBTZVSYSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
Empfohlene Produkte
Brass hose adapter Z146811 or brass body mini gas regulator Z513539 is recommended.
Regulierungsbehörde
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Schlaucholive
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas - STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
-4.0 °F
Flammpunkt (°C)
-20 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?