Wichtige Dokumente
572691
3,4′-5-Trihydroxystilben-3-β-D-glucopyranosid
97%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Optische Aktivität
[α]20/D −55°, c = 1 in acetone
mp (Schmelzpunkt)
223-226 °C (lit.)
SMILES String
OC(C=C1)=CC=C1/C=C/C2=CC(O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O3)=CC(O)=C2
InChI
1S/C20H22O8/c21-10-16-17(24)18(25)19(26)20(28-16)27-15-8-12(7-14(23)9-15)2-1-11-3-5-13(22)6-4-11/h1-9,16-26H,10H2/b2-1+/t16-,17-,18+,19-,20-/m1/s1
InChIKey
HSTZMXCBWJGKHG-CUYWLFDKSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)