Wichtige Dokumente
570842
(R)-(−)-6-Methoxy-α-methyl-2-naphthalinessigsäure
98%
Synonym(e):
(2R)-2-(6-Methoxynaphthalin-2-yl)-propansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −66°, c = 1% in chloroform
mp (Schmelzpunkt)
156-158 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
SMILES String
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
InChIKey
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?