Wichtige Dokumente
570133
Tris(dimethylamino)silan
electronic grade, 99.999%
Synonym(e):
(Me2N)3SiH, N,N,N′,N′,N′′,N′′-Hexamethylsilanetriamine, TDMAS, Tris(dimethylamido)silane
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Qualitätsniveau
Beschreibung
570133
Assay
99.999%
Eignung der Reaktion
reagent type: reductant
bp
142 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−90 °C (lit.)
Dichte
0.838 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CN(C)[SiH](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H19N3Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6/h10H,1-6H3
InChIKey
TWVSWDVJBJKDAA-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Water-react 2
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
16.0 - 32.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-8.89 - 0.00 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?