Wichtige Dokumente
447714
Methylen-bis(phosphonsäuredichlorid)
97%
Alle Fotos(2)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
102-104 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine oxide
SMILES String
ClP(Cl)(=O)CP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH2Cl4O2P2/c2-8(3,6)1-9(4,5)7/h1H2
InChIKey
VRXYCDTWIOCJBH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Methylen-bis(phosphonsäuredichlorid) ist eine Organophosphorverbindung, die verbreitet in Phosphorylierungsreaktionen eingesetzt wird. Sie ist reaktiver als POCl3 und besitzt eine schnellere Umsetzungsgeschwindigkeit. Dies liegt daran, dass das Phosphorzentrum aufgrund der fehlenden Elektronenrückbindung von der CH2-Gruppe elektrophiler ist.
Anwendung
Methylen-bis(phosphondichlorid) kann in folgenden Studien verwendet werden:
- Synthese von mykophenolischen Methylen-bis(phosphonat)-Derivaten.
- Phosphonylierung von Nukleosiden.
- Herstellung von P,P′-Teilestern von Methylen-bis(phosphonsäure).
- Synthese von symmetrischen Di- und Tetra-Estern von Methylen-bis(phosphonsäure).
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Journal of medicinal chemistry, 45(3), 703-712 (2002-01-25)
Novel mycophenolic adenine dinucleotide (MAD) analogues have been prepared as potential inhibitors of inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH). MAD analogues resemble nicotinamide adenine dinucleotide binding at the cofactor binding domain of IMPDH; however, they cannot participate in hydride transfer and therefore
Facile high yielding synthesis of symmetric esters of methylenebisphosphonic acid.
Tetrahedron, 57(41), 8637-8645 (2001)
A direct method for the synthesis of nucleoside 5'-methylenebis (phosphonate) s from nucleosides.
Tetrahedron Letters, 46(!4), 2417-2421 (2005)
The Journal of organic chemistry, 78(2), 270-277 (2012-12-05)
A new transformation of methylene-bis(phosphonic dichloride) into tetrathiobisphosphonate derivatives is reported. The reaction of methylene-bis(phosphonic dichloride) with 1,2-ethanedithiol in bromoform in the presence of AlCl(3) formed methylene-bis(1,3,2-dithiaphospholane-2-sulfide), which gave rise to O,O'-diester-methylenediphosphonotetrathioate analogues 1a-k upon reaction with phenols and alkyl
Journal of medicinal chemistry, 63(6), 2941-2957 (2020-02-12)
CD73 inhibitors are promising drugs for the (immuno)therapy of cancer. Here, we present the synthesis, structure-activity relationships, and cocrystal structures of novel derivatives of the competitive CD73 inhibitor α,β-methylene-ADP (AOPCP) substituted in the 2-position. Small polar or lipophilic residues increased