Merck
381829
Sigma-Aldrich
Diphosphorylchlorid
97%
Synonym(e):
Diphosphorsäure-tetrachlorid, Pyrophosphorsäure-tetrachlorid, Pyrophosphorylchlorid
About This Item
Lineare Formel:
Cl2P(O)OP(O)Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
251.76
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.475 (lit.)
bp
90 °C/12 mmHg (lit.)
Dichte
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
ClP(Cl)(=O)OP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl4O3P2/c1-8(2,5)7-9(3,4)6
InChIKey
CNTIXUGILVWVHR-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Useful reagent for the Vilsmeier formylation and glyoxylation reactions of nucleophilic aromatic compounds.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Tetrahedron, 49, 4015-4015 (1993)