Merck
566853
Sigma-Aldrich
1-Isopropylpiperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H16N2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
128.22
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.4710 (lit.)
bp
180-181 °C (lit.)
Schüttdichte
0.896 g/mL
SMILES String
CC(C)N1CCNCC1
InChI
1S/C7H16N2/c1-7(2)9-5-3-8-4-6-9/h7-8H,3-6H2,1-2H3
InChIKey
WHKWMTXTYKVFLK-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameSkull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
129.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
54.4 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)