Wichtige Dokumente
565903
Ethyl-α-chlorphenylacetat
97%
Synonym(e):
1-Chlor-1-phenylessigsäureethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.515 (lit.)
bp
68-72 °C/0.3 mmHg (lit.)
Dichte
1.157 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
phenyl
SMILES String
CCOC(=O)C(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C10H11ClO2/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3
InChIKey
XXRLJXZVZZXDPP-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?