559210
Ethyl-(4-chlorbenzoyl)acetat
Synonym(e):
3-(4-Chlorophenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl 3-(4-chlorophenyl)-3-oxopropanoate, NSC 406743
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
solid
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.5500 (lit.)
bp
268-269 °C (lit.)
Dichte
1.218 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C11H11ClO3/c1-2-15-11(14)7-10(13)8-3-5-9(12)6-4-8/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
DGCZHKABHPDNCC-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Tandem condensation-cyclization reactions
- Stereoselective ketonization-olefination of indoles
- Synthesis of antiplasmodial agents
- SIRT 1/2 inhibitor preparation for use as antitumor agents
- Synthesis of mineralocorticoid receptor antagonists
- Intramolecular Michael addition reactions
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?