Wichtige Dokumente
559121
Ethyl-(2-methoxybenzoyl)acetat
99%
Synonym(e):
3-(2-Methoxyphenyl)-3-oxopropanoic acid ethyl ester, Ethyl (o-methoxybenzoyl)acetate, Ethyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-oxopropanoate, Ethyl 3-(2-methoxyphenyl)-3-oxopropionate
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
99%
Brechungsindex
n20/D 1.5320 (lit.)
bp
259-260 °C (lit.)
Dichte
1.144 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1ccccc1OC
InChI
1S/C12H14O4/c1-3-16-12(14)8-10(13)9-6-4-5-7-11(9)15-2/h4-7H,3,8H2,1-2H3
InChIKey
KROPYAVVJDXRPH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Preparation of N-allyl/propargyl enamine carboxylates
- Enantioselective ruthenium-catalyzed hydrogenation
- Hydrosilylation reactions catalyzed by chiral BINAM N-heterocyclic carbene rhodium complex
- Preparation of potential herbicidal agents
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?