Wichtige Dokumente
387444
Ethyl-3-nitrobenzoylacetat
97%
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
O2NC6H4COCH2CO2C2H5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
237.21
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
powder
mp (Schmelzpunkt)
75-77 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
ketone
nitro
SMILES String
CCOC(=O)CC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C11H11NO5/c1-2-17-11(14)7-10(13)8-4-3-5-9(6-8)12(15)16/h3-6H,2,7H2,1H3
InChIKey
DSOJMGUVLXTQSE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?