Wichtige Dokumente
558109
(R)-(−)-4-Phenyl-2-butanol
98%, optical purity ee: 99% (GLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D −17.0°, c = 1% in chloroform
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Brechungsindex
n20/D 1.5150 (lit.)
bp
206-207 °C (lit.)
Dichte
0.976 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
phenyl
SMILES String
C[C@@H](O)CCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O/c1-9(11)7-8-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,11H,7-8H2,1H3/t9-/m1/s1
InChIKey
GDWRKZLROIFUML-SECBINFHSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)