Wichtige Dokumente
548006
cis-5-Norbornen-exo-2,3-dicarbonsäureanhydrid
95%
Synonym(e):
cis -Norbornene-exo -2,3-dicarboxylic anhydride, cis -5-Norbornene-exo -2,3-dicarboxylic anhydride, cis -5-Norbornene-exo -anhydride, exo -5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo -cis -5-Norbornene-2,3-dicarboxylic anhydride, exo -Norbornene dicarboxylic anhydride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
140-145 °C (lit.)
SMILES String
O=C1OC(=O)[C@@H]2[C@@H]3C[C@@H](C=C3)[C@H]12
InChI
1S/C9H8O3/c10-8-6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(11)12-8/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6+,7-
InChIKey
KNDQHSIWLOJIGP-RNGGSSJXSA-N
Verwandte Kategorien
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
548006-1G | |
548006-5G | 4061832574776 |