Wichtige Dokumente
235431
Methyl-5-norbornen-2,3-dicarbonsäureanhydrid
90%
Synonym(e):
Methyl-nadic-anhydrid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
6.1 (20 °C, vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
5 mmHg ( 120 °C)
Assay
90%
Form
liquid
Brechungsindex
n20/D 1.506 (lit.)
Dichte
1.232 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[H][C@]12C3CC(C(C)=C3)[C@@]1([H])C(=O)OC2=O
InChI
1S/C10H10O3/c1-10-6-3-2-5(4-6)7(10)8(11)13-9(10)12/h2-3,5-7H,4H2,1H3/t5-,6+,7+,10+/m0/s1
InChIKey
LTVUCOSIZFEASK-MPXCPUAZSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- as curing agent in the preparation of vertically aligned and penetrated carbon nanotube/polymer film
- in the synthesis of methyl nadimides endcapped resins based on tris(3-aminophenyl)phosphine oxide
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
275.0 °F
Flammpunkt (°C)
135 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
235431-5G | |
235431-1KG | 4061836683375 |
235431-250G | 4061838785084 |