Merck
546291
Sigma-Aldrich
3-(4-Brombenzoyl)propionsäure
96%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H9BrO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
257.08
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
96%
mp (Schmelzpunkt)
148-152 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
bromo
carboxylic acid
ketone
SMILES String
OC(=O)CCC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C10H9BrO3/c11-8-3-1-7(2-4-8)9(12)5-6-10(13)14/h1-4H,5-6H2,(H,13,14)
InChIKey
ZODFRCZNTXLDDW-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
An alternative route to syntheses of aryl keto acids in a chloroaluminate ionic liquid.
Mohile SS, et al.
J. Chem. Res. (M), 10, 650-651 (2003)