Merck
540072
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-Epichlorhydrin
99%
Synonym(e):
(R)-(−)-2-Chlormethyl-oxiran
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C3H5ClO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
92.52
Beilstein:
1420785
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Dampfdichte
3.29 (vs air)
Dampfdruck
10 mmHg ( 16.6 °C)
Assay
99%
Optische Aktivität
[α]20/D −34°, c = 1 in methanol
Optische Reinheit
ee: 98% (GLC)
Selbstzündungstemp.
772 °F
Expl.-Gr.
21 %
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
Dichte
1.180 g/mL at 20 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
ClC[C@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m0/s1
InChIKey
BRLQWZUYTZBJKN-VKHMYHEASA-N
Anwendung
Building block for the synthesis of a key intermediate in the synthesis of stable PGI2 analogue UT-15.
Used in the synthesis of chiral morpholines and dioxanes via a Mitsunobu diol-cyclization. Chiral building block in the enantioselective synthesis of trans-2,4-disubstituted piperidines.
Rechtliche Hinweise
Manufactured under license by Shasun Chemicals and Drugs Limited, using Jacobsen HKR technology.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Synlett, 2151-2151 (2006)
Robert M Moriarty et al.
The Journal of organic chemistry, 69(6), 1890-1902 (2004-04-03)
A general and novel solution to the synthesis of biologically important stable analogues of prostacyclin PGI(2), namely benzindene prostacyclins, has been achieved via the stereoselective intramolecular Pauson-Khand cyclization (PKC). This work illustrates for the first time the synthetic utility and
Goss S Kauffman et al.
The Journal of organic chemistry, 71(23), 8975-8977 (2006-11-04)
A strategy for the enantioselective synthesis of trans-2,4-disubstituted piperidines is proposed and applied to the preparation of IS811, a potent CCR3 antagonist. The C2 stereocenter is derived from commercial (R)-epichlorohydrin, while the C4 stereocenter is installed via diastereoselective hydrogenation of
Alfonso Pérez-Garrido et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(10), 5720-5732 (2008-04-15)
The risk of the presence of haloacetic acids in drinking water as chlorination by-products and the shortage of experimental mutagenicity data for most of them requires a research work. This paper describes a QSAR model to predict direct mutagenicity for