Wichtige Dokumente
540080
(S)-(+)-Epichlorhydrin
98%
Synonym(e):
(S)-(+)-2-(Chlormethyl)-oxiran
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
12.5 mmHg ( 20 °C)
Assay
98%
Optische Aktivität
[α]20/D +35°, c = 1 in methanol
Optische Reinheit
ee: 97% (GLC)
Selbstzündungstemp.
1421 °F
Expl.-Gr.
21 %
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
bp
92-93 °C/360 mmHg (lit.)
Dichte
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
chloro
ether
SMILES String
ClC[C@@H]1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2/t3-/m1/s1
InChIKey
BRLQWZUYTZBJKN-GSVOUGTGSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
89.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
32 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)