Merck
531162
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-Lactid)
inherent viscosity 0.55-0.75 dL/g (lit.)
About This Item
Lineare Formel:
(C3H4O2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Mol-Gew.
average Mw 75,000-120,000
Zeitrahmen für den Abbau
12-16 months
Inhärente Viskosität
0.55-0.75 dL/g(lit.)
mp (Schmelzpunkt)
262 °C (lit.)
Übergangstemp.
Tg 32.9 °C
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[O-]C(=O)C(O)C.[H+]
InChI
1S/C3H6O3/c1-2(4)3(5)6/h2,4H,1H3,(H,5,6)
InChIKey
JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N
Physikalische Eigenschaften
Biocompatible, biodegradable polymer.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.