Wichtige Dokumente
530964
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichlormethyl)-1,3,5-triazin
98%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H9Cl6N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
447.96
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352300
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Assay
98%
mp (Schmelzpunkt)
192-195 °C (lit.)
λmax
379 nm
SMILES String
COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(nc(n2)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl6N3O/c1-24-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-21-11(13(15,16)17)23-12(22-10)14(18,19)20/h2-7H,1H3/b7-4+
InChIKey
MCNPOZMLKGDJGP-QPJJXVBHSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?