Wichtige Dokumente
524964
N-Methylfurfurylamin
95%
Alle Fotos(1)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C6H9NO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
111.14
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.471 (lit.)
bp
148-152 °C (lit.)
Dichte
0.982 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
SMILES String
CNCc1ccco1
InChI
1S/C6H9NO/c1-7-5-6-3-2-4-8-6/h2-4,7H,5H2,1H3
InChIKey
DGLIOWSKNOCHEX-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
N-Methylfurfurylamine is a secondary amine. It can be prepared by reacting furfural and aqueous trimethylamine.
Anwendung
N-Methylfurfurylamine may be used in the synthesis of cis -α-[2-[(2-furanylmet hyl)methylamino]cyclohexyl]-benzenemethanol.
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
105.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
40.6 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Syntheses of 6-substituted purines.
Bullock MW, et al.
Journal of the American Chemical Society, 78(15), 3693-3696 (1956)
An unusual isomerization of a furan-containing compound.
Szmuszkovicz J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 51(25), 5002-5005 (1986)