524670
Luperox® DHD-9, 2-Butanonperoxid -Lösung
~32 wt. % in phthalate-free plasticizer mixture
Synonym(e):
2-Butanon-peroxid, Bis-(1-hydroperoxy-1-methylpropyl)-peroxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
~32 wt. % in phthalate-free plasticizer mixture
Brechungsindex
n20/D 1.437
Dichte
0.99 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?