Merck
519022
Sigma-Aldrich
trans-2-[4-(Trifluormethyl)phenyl]vinylborsäure
≥95%
About This Item
Lineare Formel:
C6H4CF3CHCHB(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
215.96
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥95%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
204-210 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
SMILES String
[H]\C(B(O)O)=C(\[H])c1ccc(cc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H8BF3O2/c11-9(12,13)8-3-1-7(2-4-8)5-6-10(14)15/h1-6,14-15H/b6-5+
InChIKey
BBNQFBHQOPZKTI-AATRIKPKSA-N
Anwendung
Reactant for:
Microwave-assisted Suzuki-Miyaura cross-coupling
Cobalt-catalyzed coupling reactions
Preparation of vinylic MIDA boronates
Synthesis of C2-aryl pyrrolobenzodiazepine antitumor agents
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)