Wichtige Dokumente
515884
Aluminiumtrifluormethansulfonat
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Aluminium-triflat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99.9% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: aluminum
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
300 °C (lit.)
SMILES String
[Al+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Al/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;/h3*(H,5,6,7);/q;;;+3/p-3
InChIKey
FKOASGGZYSYPBI-UHFFFAOYSA-K
Verwandte Kategorien
Anwendung
- In the regioselective synthesis of cyclic ethers by cycloisomerization of unsaturated alcohols.
- In the conversion of saccharides into 5-hydroxymethylfurfural (5-HMF).
- Along with Pd(OAc)2/BINAP for the methoxycarbonylation reaction of phenylacetylene.
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
515884-10G | 4061832508467 |
515884-50G | 4061833548042 |