Wichtige Dokumente
514675
Ethyl-3,5-difluorbenzoylformiat
96%
Synonym(e):
Ethyl-3,5-difluorphenyl-glyoxylat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
96%
Brechungsindex
n20/D 1.482 (lit.)
bp
247.4 °C (lit.)
Dichte
1.27 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
fluoro
ketone
SMILES String
CCOC(=O)C(=O)c1cc(F)cc(F)c1
InChI
1S/C10H8F2O3/c1-2-15-10(14)9(13)6-3-7(11)5-8(12)4-6/h3-5H,2H2,1H3
InChIKey
JPTHBXHXKOKMTE-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
150.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
65.56 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)