Wichtige Dokumente
282693
(S)-(+)-2-Phenylglycinol
98%, for peptide synthesis
Synonym(e):
(S)-2-Amino-2-phenyl-ethanol, L-(+)-α-Phenylglycinol
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
(S)-(+)-2-Phenylglycinol, 98%
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]19/D +33°, c = 0.75 in 1 M HCl
Optische Reinheit
ee: 99% (GLC)
Eignung der Reaktion
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp (Schmelzpunkt)
75-78 °C (lit.)
Anwendung(en)
peptide synthesis
SMILES String
N[C@H](CO)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-8(6-10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
InChIKey
IJXJGQCXFSSHNL-MRVPVSSYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
282693-1G | 4061826732274 |
282693-5G | 4061826235744 |