Merck
511099
Sigma-Aldrich
Rhodium(II)-trimethylacetat, Dimer
≥99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Tetrakis(pentanoato)dirhodium
About This Item
Lineare Formel:
[[(CH3)3CCO2]2Rh]2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
610.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
≥99.9% trace metals basis
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
SMILES String
CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C.CC(C)(C)C(=O)O[Rh]OC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/4C5H10O2.2Rh/c4*1-5(2,3)4(6)7;;/h4*1-3H3,(H,6,7);;/q;;;;2*+2/p-4
InChIKey
DNBBTEHLBVKPEO-UHFFFAOYSA-J
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)