Merck
725455
Sigma-Aldrich
Rhodium(II)-Triphenylacetat-Dimer
as complex with dichloromethane
Synonym(e):
Rh2(TPA)4, Rh2(triphenylacetat)4, Rhodiumtriphenylacetat, Tetrakis-(triphenylacetato)-dirhodium(II)
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C80H60O8Rh2 · CH2Cl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
1440.07
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161600
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: rhodium
reagent type: catalyst
reaction type: C-H Activation
mp (Schmelzpunkt)
260-263 °C
SMILES String
ClCCl.O=C(O[Rh](OC(=O)C(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)[Rh](OC(=O)C(c4ccccc4)(c5ccccc5)c6ccccc6)OC(=O)C(c7ccccc7)(c8ccccc8)c9ccccc9)C(c%10ccccc%10)(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
InChI
1S/4C20H16O2.CH2Cl2.2Rh/c4*21-19(22)20(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1-3;;/h4*1-15H,(H,21,22);1H2;;/q;;;;;2*+2/p-4
InChIKey
SRAMLXDHXNCYQM-UHFFFAOYSA-J
Anwendung
Catalyst for:
  • Amination of allene carbamates
  • Allene aziridination to stereoselectively prepare cyclic cabamates
  • C-H bond nitrene insertion
  • Enantioselective cyclopropanation
  • Preparation of cyclic oxonium ylides
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)