Wichtige Dokumente
49733
Glutarsäuremonoethylesterchlorid
≥97.0% (NT)
Synonym(e):
4-(Chlorformyl)-buttersäure-ethylester, 5-Chlor-5-oxo-valeriansäure-ethylester, Ethyl-4-(chlorformyl)-butyrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥97.0% (NT)
Brechungsindex
n20/D 1.443
bp
68-70 °C/0.07 mmHg (lit.)
Funktionelle Gruppe
acyl chloride
ester
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCOC(=O)CCCC(Cl)=O
InChI
1S/C7H11ClO3/c1-2-11-7(10)5-3-4-6(8)9/h2-5H2,1H3
InChIKey
KKJAQUGGQMCNJY-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?