Merck
232882
Sigma-Aldrich
3,5-Bis-(trifluormethyl)-benzoesäure
98%
Synonym(e):
3,5-Di(trifluoromethyl)benzoic acid
About This Item
Lineare Formel:
(CF3)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
258.12
Beilstein:
2058600
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
142-143 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cc(cc(c1)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H4F6O2/c10-8(11,12)5-1-4(7(16)17)2-6(3-5)9(13,14)15/h1-3H,(H,16,17)
InChIKey
HVFQJWGYVXKLTE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzoic acid is a significant metabolite formed during metabolism of 3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl ether via oxidation.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
3-Benzyloxy-2-phenylpiperidine NK1 antagonists: the influence of alpha methyl substitution.
Swain CJ, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 7(23), 2959-2962 (1997)