495050
2-Butanon peroxid (Luperox® DDM-9) -Lösung
~35 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Synonym(e):
2-Butanon-peroxid, Bis-(1-hydroperoxy-1-methylpropyl)-peroxid
About This Item
Empfohlene Produkte
Zusammensetzung
available oxygen, 8-9%
Qualitätsniveau
Eignung der Reaktion
reagent type: oxidant
Konzentration
~35 wt. % in 2,2,4-trimethyl-1,3-pentanediol diisobutyrate
Brechungsindex
n20/D 1.437
Dichte
1 g/mL at 25 °C
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCC(C)(OO)OOC(C)(CC)OO
InChI
1S/C8H18O6/c1-5-7(3,11-9)13-14-8(4,6-2)12-10/h9-10H,5-6H2,1-4H3
InChIKey
WFUGQJXVXHBTEM-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?