Wichtige Dokumente
493171
O-Methylisoharnstoff-13C -hydrochlorid
99 atom % 13C
Synonym(e):
Carbamimidic, methyl ester, monohydrochloride-13C acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % 13C
Qualitätsniveau
Form
solid
Methode(n)
protein expression: suitable
mp (Schmelzpunkt)
122-132 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
Cl.CO[13C](N)=N
InChI
1S/C2H6N2O.ClH/c1-5-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H/i2+1;
InChIKey
MUDVUWOLBJRUGF-CGOMOMTCSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)