492205
Acetamido-15N-malonsäure-diethylester
98 atom % 15N
Synonym(e):
1,3-Diethyl 2-(acetylamino-15N)propanedioate
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Form
solid
bp
185 °C/20 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
95-98 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
CCOC(=O)C([15NH]C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C9H15NO5/c1-4-14-8(12)7(10-6(3)11)9(13)15-5-2/h7H,4-5H2,1-3H3,(H,10,11)/i10+1
InChIKey
ISOLMABRZPQKOV-DETAZLGJSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable