Wichtige Dokumente
491055
1,10-Phenanthrolin-d8
98 atom % D
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
114-117 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+8
SMILES String
[2H]c1nc2c3nc([2H])c([2H])c([2H])c3c([2H])c([2H])c2c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C12H8N2/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
InChIKey
DGEZNRSVGBDHLK-PGRXLJNUSA-N
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?