Wichtige Dokumente
490628
Indium(III)-nitrid
99.9% trace metals basis
Synonym(e):
Indium mononitride, Indium nitride
Empfohlene Produkte
Assay
99.9% trace metals basis
Form
powder
Eignung der Reaktion
reagent type: catalyst
core: indium
Partikelgröße
100 mesh
SMILES String
N#[In]
InChI
1S/In.N
InChIKey
NWAIGJYBQQYSPW-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?