Wichtige Dokumente
485675
Ethyl-d5-amin -hydrochlorid
99 atom % D
Alle Fotos(1)
About This Item
Lineare Formel:
C2D5NH2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
86.58
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
99 atom % D
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-108 °C (lit.)
Massenverschiebung
M+5
SMILES String
Cl.[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i1D3,2D2;
InChIKey
XWBDWHCCBGMXKG-LUIAAVAXSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-34.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-37 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
HPLC Analysis of PAHs on SUPELCOSIL™ LC-PAH