185949
2-Chlor-2-methylpropan-d9
99 atom % D
Synonym(e):
tert-Butyl-d9chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdruck
5.11 psi ( 20 °C)
Qualitätsniveau
Isotopenreinheit
99 atom % D
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.3819 (lit.)
bp
51-52 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
-25 °C (lit.)
Dichte
0.933 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+9
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C(Cl)(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3
InChIKey
NBRKLOOSMBRFMH-GQALSZNTSA-N