Merck
615692
Sigma-Aldrich
Propionsäureanhydrid-d10
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
About This Item
Lineare Formel:
(CD3CD2CO)2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
140.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352005
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
≥98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Methode(n)
protein expression: suitable
bp
167 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−43 °C (lit.)
Dichte
1.090 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+10
SMILES String
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(=O)OC(=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-5(7)9-6(8)4-2/h3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
InChIKey
WYVAMUWZEOHJOQ-MWUKXHIBSA-N
Verpackung
Dieses Produkt kann auch als Bulk verfügbar sein und wird dann auf Anfrage abgefüllt. Für weitere Informationen über Preis, Verfügbarkeit und Verpackung kontaktieren Sie bitte Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
165.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
74 °C - closed cup