Wichtige Dokumente
483486
2,4-Dimethoxyphenylborsäure
95%
Alle Fotos(2)
About This Item
Lineare Formel:
(CH3O)2C6H3B(OH)2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
181.98
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Empfohlene Produkte
Assay
95%
mp (Schmelzpunkt)
125-127 °C (lit.)
SMILES String
COc1ccc(B(O)O)c(OC)c1
InChI
1S/C8H11BO4/c1-12-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)13-2/h3-5,10-11H,1-2H3
InChIKey
SQTUYFKNCCBFRR-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
2,4-Dimethoxyphenylboronic acid can be used:
- As a reactant in meatal-catalyzed Suzuki−Miyaura cross-coupling reaction.
- To prepare hydroxy(trimethoxy)phenanthrene by cross-coupling with bromo(benzyloxy)methoxybenzaldehyde followed by condensation and debenzylation reaction.
- To synthesize 2,4-dimethoxy-1-(trifluoromethyl)benzene via Cu-catalyzed trifluoromethylation reaction.
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Synthesis of Phenanthrenes and Polycyclic Heteroarenes by Transition-Metal Catalyzed Cycloisomerization Reactions
Mamane V, et al.
Chemistry?A European Journal , 10(18), 4556-4575 (2004)