Merck
480436
Sigma-Aldrich
Benzylbromid-d7
98 atom % D
Synonym(e):
α-Bromotoluen-d7
About This Item
Lineare Formel:
C6D5CD2Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.08
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352116
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
Isotopenreinheit
98 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
99% (CP)
Brechungsindex
n20/D 1.574 (lit.)
bp
198-199 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−3-−1 °C (lit.)
Dichte
1.497 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+7
SMILES String
[2H]c1c([2H])c([2H])c(c([2H])c1[2H])C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C7H7Br/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D2
InChIKey
AGEZXYOZHKGVCM-XZJKGWKKSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)