Wichtige Dokumente
444960
Methacrylsäure-methylester-d8
≥99 atom % D, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer
Synonym(e):
Methyl-d3-methacrylat-d5
About This Item
Empfohlene Produkte
Isotopenreinheit
≥99 atom % D
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (CP)
Enthält
hydroquinone as stabilizer
Brechungsindex
n20/D 1.413 (lit.)
bp
100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−48 °C (lit.)
Dichte
1.011 g/mL at 25 °C
Massenverschiebung
M+8
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[2H]\C([2H])=C(\C(=O)OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C5H8O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1H2,2-3H3/i1D2,2D3,3D3
InChIKey
VVQNEPGJFQJSBK-MGGKGRBPSA-N
Verwandte Kategorien
Verpackung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
48.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
9 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?