47675
Formaldehyddiethylacetal
absolute, over molecular sieve (H2O ≤0.01%), ≥99.0% (GC)
Synonym(e):
Diethoxymethan, Ethylal
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.6 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
60 mmHg ( 25 °C)
Qualität
absolute
over molecular sieve (H2O ≤0.01%)
Assay
≥99.0% (GC)
Form
liquid
Selbstzündungstemp.
346 °F
Brechungsindex
n20/D 1.373 (lit.)
n20/D 1.374
bp
87-88 °C (lit.)
Dichte
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
CCOCOCC
InChI
1S/C5H12O2/c1-3-6-5-7-4-2/h3-5H2,1-2H3
InChIKey
KLKFAASOGCDTDT-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
23.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?