Wichtige Dokumente
283061
1,3-Dioxan
97%
Synonym(e):
Formaldehyd-trimethylenacetal
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
liquid
Verunreinigungen
<3% 1,3,5-trioxane
Brechungsindex
n20/D 1.418 (lit.)
bp
105-106 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−45 °C (lit.)
Dichte
1.032 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ether
SMILES String
C1COCOC1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-5-4-6-3-1/h1-4H2
InChIKey
VDFVNEFVBPFDSB-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
41.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
5 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?