475343
Thioglykolsäure
≥97%
Synonym(e):
Mercaptoessigsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.2 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
0.4 mmHg ( 25 °C)
Assay
≥97%
Selbstzündungstemp.
662 °F
Brechungsindex
n20/D 1.505 (lit.)
bp
96 °C/5 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−16 °C (lit.)
Dichte
1.326 g/mL at 20 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
OC(=O)CS
InChI
1S/C2H4O2S/c3-2(4)1-5/h5H,1H2,(H,3,4)
InChIKey
CWERGRDVMFNCDR-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Ersetzt durch
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
266.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
130 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?