Wichtige Dokumente
469521
ββ-Thujaplicin
99%
Synonym(e):
2-Hydroxy-4-isopropyl-2,4,6-cycloheptatrien-1-on, Hinokitiol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Assay
99%
bp
140 °C/10 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
50-52 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ketone
SMILES String
CC(C)C1=CC=CC(=O)C(O)=C1
InChI
1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(11)10(12)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
InChIKey
FUWUEFKEXZQKKA-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Fabrication and characterization of sodium alginate/blueberry anthocyanins/hinokitiol loaded ZIF-8 nanoparticles composite films with antibacterial activity for monitoring pork freshness.: This study develops composite films incorporating hinokitiol for its antibacterial properties to monitor pork freshness, highlighting its potential in food safety applications (Guo et al., 2024).
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?