Wichtige Dokumente
461121
p-Toluidin
99%
Synonym(e):
4-Aminotoluol, 4-Methylanilin
About This Item
Empfohlene Produkte
Dampfdichte
3.9 (vs air)
Qualitätsniveau
Dampfdruck
1 hPa ( 42 °C)
7 hPa ( 68 °C)
Assay
99%
Form
powder, crystals or chunks
Selbstzündungstemp.
899 °F
Expl.-Gr.
6.6 %
bp
200 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
41-46 °C (lit.)
Dichte
0.973 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
Cc1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H9N/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5H,8H2,1H3
InChIKey
RZXMPPFPUUCRFN-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
188.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
87 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?