Wichtige Dokumente
469475
(R)-(+)-3-(Benzyloxycarbonyl)-4-oxazolidincarbonsäure
98%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98%
Form
solid
Optische Aktivität
[α]20/D +92°, c = 1 in chloroform
Optische Reinheit
ee: 97% (HPLC)
mp (Schmelzpunkt)
70-74 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
ether
phenyl
SMILES String
OC(=O)[C@H]1COCN1C(=O)OCc2ccccc2
InChI
1S/C12H13NO5/c14-11(15)10-7-17-8-13(10)12(16)18-6-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10H,6-8H2,(H,14,15)/t10-/m1/s1
InChIKey
XRRRGBIMHQARMF-SNVBAGLBSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.