Merck
466840
Sigma-Aldrich
Dichlor-methylphosphin
96%
Synonym(e):
Methyldichlorphosphin
About This Item
Lineare Formel:
CH3PCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
116.91
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352101
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
96%
Eignung der Reaktion
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
Brechungsindex
n20/D 1.496 (lit.)
bp
82 °C (lit.)
Dichte
1.322 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
phosphine
SMILES String
CP(Cl)Cl
InChI
1S/CH3Cl2P/c1-4(2)3/h1H3
InChIKey
CDPKWOKGVUHZFR-UHFFFAOYSA-N
Zubehör
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)