Wichtige Dokumente
463086
Bortrifluorid
electronic grade, ≥99.99%
Synonym(e):
Boron fluoride, Boron trifluoride, Trifluoroborane, Trifluoroboron
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
electronic grade
Dampfdichte
2.38 (21 °C, vs air)
Assay
≥99.99%
Form
gas
Eignung der Reaktion
core: boron
reagent type: catalyst
Verunreinigungen
<10 ppm Carbon dioxide (CO2)
<10 ppm Nitrogen(N2) + oxygen (O2)
<10 ppm Other Sulfates
<10 ppm Sulfur dioxide (SO2)
<50 ppm Silicon tetrafluoride (SiF4)
bp
−100 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
−127 °C (lit.)
Übergangstemp.
critical temperature −12.3 °C
SMILES String
FB(F)F
InChI
1S/BF3/c2-1(3)4
InChIKey
WTEOIRVLGSZEPR-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1A
Zusätzliche Gefahrenhinweise
Lagerklassenschlüssel
2A - Gases
WGK
WGK 1
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?